Merck
P1004
Sigma-Aldrich
ポリミキシンB 硫酸塩
別名:
ポリミキシン, ポリミキシンB, 硫酸ポリミキシンB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C55H96N16O13 · 2H2SO4
CAS番号:
分子量:
1385.61
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51283106
NACRES:
NA.76
由来生物
Pseudomonas aeruginosa
品質水準
フォーム
powder
保管条件
(Tightly closed. Dry. )
溶解性
water: 50 mg/mL
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
fungi
作用機序
cell membrane | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(C(NC(C(CCN)NC(CCCCC(C)CC)=O)=O)C(C)O)NC(CCN)C(NC(CCNC(C(NC(C(NC(C(CCN)N1)=O)CCN)=O)C(O)C)=O)C(NC(CCN)C(NC(CC2=CC=CC=C2)C(NC(CC(C)C)C1=O)=O)=O)=O)=O.O=S(O)(O)=O
InChI
1S/C48H82N16O13.H2O4S/c1-27(2)24-37-47(76)59-32(11-19-52)41(70)56-31(10-18-51)43(72)61-35(14-22-65)39(68)54-21-13-34(45(74)57-33(12-20-53)44(73)64-38(48(77)63-37)25-28-6-4-3-5-7-28)60-42(71)30(9-17-50)58-46(75)36(15-23-66)62-40(69)29(8-16-49)55-26-67;1-5(2,3)4/h3-7,26-27,29-38,65-66H,8-25,49-53H2,1-2H3,(H,54,68)(H,55,67)(H,56,70)(H,57,74)(H,58,75)(H,59,76)(H,60,71)(H,61,72)(H,62,69)(H,63,77)(H,64,73);(H2,1,2,3,4)
InChI Key
HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリミキシンB硫酸塩は、バチルス・ポリミキサ(Bacilus polymyxa)の発酵に由来する、極めてカチオン性の環状ポリペプチド抗生物質です。B1およびB2硫酸塩の混合物です。
アプリケーション
ポリミキシンB硫酸塩は、バチルス・ポリミキサ(Bacilus polymyxa)の発酵に由来する、極めてカチオン性の環状ポリペプチド抗生物質です。 B1およびB2硫酸塩の混合物です。 本製品は、緑膿菌(Pseudomonas aeruginosa)†の感受性系統により引き起こされた尿道、髄膜、および血流の感染症を治療するために臨床的に使用されてきました。 本製品は、多剤耐性病原体††を試験する際に、エンドトキシンを除去するための固定化された薬剤として、および切除されたソルガムの根から得られた皮質細胞の膜内で細孔形成を誘導するためにも使用されています。
ポリミキシンB硫酸塩は、下記の用途で使用されています:
  • 組換えアディポネクチンのエンドトキシン汚染の可能性を排除するため、ヒト大動脈内皮細胞(HAEC)の細胞培養での使用
  • 分離株の分析での使用
  • α-アミラーゼ(AmyI-1)-18のエンドトキシン中和活性の評価(LALアッセイ)での使用
生物化学的/生理学的作用
ポリミキシンBは、カルバペネム耐性非発酵菌およびカルバペネム耐性腸内細菌の感染を含む、グラム陰性細菌感染の治療に用いられる最も重要な抗生物質の1つです
作用機序:ポリミキシンB硫酸塩は、細菌リポポリサッカライド†の脂質A部分と結合し、細菌壁内にヌクレオチドの漏出を可能にするのに十分大きな細孔を誘導することにより細胞膜を破壊します。 これは細胞膜の透過性を破壊します。
抗菌スペクトル:大腸菌(E.coli)を含むほとんどのグラム陰性桿菌††、ならびにほとんどの菌類およびグラム陽性菌に対し殺菌作用を有します。
特徴および利点
多数の研究用途に適した高品質抗生物質
調製ノート
ポリミキシンB硫酸塩は、50 mg/mLの濃度で水に可溶性であり、ごくわずかに曇った無色~黄色の溶液となります。 有機溶媒の場合、いずれにも最低限度でしか溶解しません。 例えば、エタノール中では0.115 mg/mLの溶解度を有します。
ストック溶液は、滅菌ろ過して2~8°Cで保管してください。 これらは、37°Cで5日間安定です。
保管および安定性
納品された製品は2~8°Cの暗所で保管する必要があります。この条件であれば、3年間保管した後でも、保管サンプルに変化は認められませんでした。
その他情報
生化学の領域に関する追加情報を請求するには、このフォームに必要事項を入力してください。
容器を密閉し、暗くて換気の良い場所で保管してください。乾燥した場所で保管してください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P1004-5MU-PW:
P1004-5MU:
P1004-10MU:
P1004-VAR:
P1004-1MU:
P1004-10MU-PW:
P1004-50MU-PW:
P1004-BULK:
P1004-25MU:
P1004-1MU-PW:
P1004-50MU:
P1004-25MU-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Globular adiponectin counteracts VCAM-1-mediated monocyte adhesion via AdipoR1/NF-kappaB/COX-2 signaling in human aortic endothelial cells
Addabbo F, et al.
American Journal of Physiology. Endocrinology and Metabolism, 301(6), E1143-E1143 (2011)
Dosing and pharmacokinetics of polymyxin B in patients with renal insufficiency
Thamlikitkul V, et al.
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, e01337-e01316 (2017)
Biochemical and toxic diversity of Bacillus cereus in a pasta and meat dish associated with a food-poisoning case
Pirhonen T I, et al.
Food Microbiology, 22(1), 87-91 (2005)
Endotoxin-neutralizing activity and mechanism of action of a cationic alpha-helical antimicrobial octadecapeptide derived from alpha-amylase of rice
Taniguchi M, et al.
Peptides, 101-108 (2016)
Xucheng Huang et al.
International journal of medical microbiology : IJMM, 308(7), 819-828 (2018-07-24)
Ureaplasma spp. are known to be associated with human genitourinary tract diseases and perinatal diseases and Ureaplasma spp. Lipid-associated membrane proteins (LAMPs) play important roles in their related diseases. However, the exact mechanism underlying pathogenesis of Ureaplasma spp. LAMPs is