Merck
420413
Millipore
Polymyxin B Sulfate, Sterile-Filtered Aqueous Solution, Cell Culture Tested
An antibiotic that inhibits phospholipid sensitive Ca2+-dependent protein kinase.
別名:
Polymyxin B Sulfate, Sterile-Filtered Aqueous Solution, Cell Culture Tested, Aerosporin, Sterile-Filtered Aqueous Solution, Cell Culture Tested
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
品質水準
形状
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
clear
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
InChI
1S/C48H82N16O13.H2O4S/c1-27(2)24-37-47(76)59-32(11-19-52)41(70)56-31(10-18-51)43(72)61-35(14-22-65)39(68)54-21-13-34(45(74)57-33(12-20-53)44(73)64-38(48(77)63-37)25-28-6-4-3-5-7-28)60-42(71)30(9-17-50)58-46(75)36(15-23-66)62-40(69)29(8-16-49)55-26-67;1-5(2,3)4/h3-7,26-27,29-38,65-66H,8-25,49-53H2,1-2H3,(H,54,68)(H,55,67)(H,56,70)(H,57,74)(H,58,75)(H,59,76)(H,60,71)(H,61,72)(H,62,69)(H,63,77)(H,64,73);(H2,1,2,3,4)
InChI Key
HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYSA-N
詳細
An antibiotic that inhibits phospholipid sensitive Ca2+-dependent protein kinase. Mixture of polymyxin B1 sulfate and polymyxin B2 sulfate. Binds to cell wall and makes it more permeable, causing fluid uptake. Effective against Gram-negative bacteria.
生物化学的/生理学的作用
≥7500 units/mg
警告
Toxicity: Harmful (C)
物理的形状
Supplied at 50 mg/ml in H₂O.
再構成
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
その他情報
Lucas, M., et al. 1994. Biochem. Pharmacol.47, 667.
Ngezahayo, A. and Kolb, H.A. 1993. Pflugers Arch.422, 413.
Kubo, M. and Okada, Y. 1992. J. Physiol.456, 351.
Strasser, R.H., et al. 1992. Circ. Res.70, 1304.
Hegemann, L., et al. 1991. Eur. J. Pharmacol.207, 17.
Inaba, H. and Finkins, J.P. 1991. Am. J. Physiol.261, R26.
Marra, M.N., et al. 1990. J. Immunol.144, 662.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
420413-ML:
420413-20ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2