アッセイ
99%
bp
264 °C (lit.)
mp
164-166 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1c(C)c(C)c(C)c(C)c1C
InChI
1S/C12H18/c1-7-8(2)10(4)12(6)11(5)9(7)3/h1-6H3
InChI Key
YUWFEBAXEOLKSG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ヘキサメチルベンゼンは、別名メリテンとも呼ばれ、有機金属錯体の合成における前駆体として一般的に使用されるアレーンリガンドです。
アプリケーション
- クルクミンおよびビスデスメトキシクルクミン代謝物の Ru(II)-アレーン錯体:Ru(II)-アレーン錯体の構造と反応性をクルクミン代謝物で調査し、ヘキサメチルベンゼン誘導体を伴う治験薬開発と合成経路の潜在的な応用に光を当てています(Dyson et al., 2024)。
- 大気中の OH ラジカルによるポリメチル置換ベンゼンの分解に関する理論的研究:ヘキサメチルベンゼンなどのポリメチル置換ベンゼンと OH ラジカルの大気中での反応に関する包括的な計算解析を提供しています。これは、それらの環境への影響を理解する上で重要です(Zhao et al., 2024)。
- 五角錐ピラミッド型の C(6)H(6)(2+)および C(6)(CH(3))(6)(2+)ジカチオンの結合を再考:ジカチオン型ヘキサメチルベンゼンのユニークな結合と構造特性を調査し、さまざまな電子工学条件下での化学的挙動に関する洞察を提供しています(Torres et al., 2023)。
- ミトコンドリア標的抗癌および抗転移剤としてのナフタレンジイミド機能化ハーフサンドイッチ Ru(II)錯体:新しい医薬品開発を目的としたヘキサメチルベンゼン構造を関与させた Ru(II)錯体の合成と生物学的評価について考察しています(Yang et al., 2023)。
- さまざまな反応条件下における有機化合物の存在下でのニッケル合金の炭素腐食に関する比較試験:ニッケル合金の摩耗と腐食に対するヘキサメチルベンゼンなどの有機化合物の影響を調査しています。これは産業応用に重要なものです(Volodin et al., 2022)。
ヘキサメチルベンゼンは、水酸化反応を経由するケトジエポキシドの合成における試薬として使用されます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
322377-5G:
322377-VAR:
322377-5G-KC:
322377-1G:
322377-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
The pentagonal-pyramidal hexamethylbenzene dication: many shades of coordination chemistry at carbon
Johannes K EMN, et al.
Chemistry?A European Journal , 24, 12340-12345 (2018)
Applications of Rozen?s Reagent in Oxygen-Transfer and C--H Activation Reactions
Kuldeep S, et al.
Synthesis, 51, 371-383 (2019)
Binyu Lu et al.
Environmental science and pollution research international, 22(12), 9090-9099 (2015-04-16)
Contamination levels and spatial and temporal distributions of six typical synthetic musks (SMs) in water and sediment of the Songhua River in Northeastern China were investigated. Experimental data for 72 water and 52 sediment samples collected at 29 sampling sites
I García Cuesta et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 7(12), 2503-2507 (2006-10-24)
High-level quantum-chemical methods show that the binding in the inclusion complex of hexamethylbenzene (HMB) in 6-cycloparaphenilacetylene (6-CPPA) cannot be explained only in terms of electrostatic interactions-caused by the polarization associated to curved pi-conjugated systems-and the inclusion of dispersion forces is
Yaw Kai Yan et al.
Journal of biological inorganic chemistry : JBIC : a publication of the Society of Biological Inorganic Chemistry, 11(4), 483-488 (2006-04-11)
Ruthenium(II) arene anticancer complexes [(eta6-arene)Ru(en)Cl]PF6 (arene is hexamethylbenzene, p-cymene, indan; en is ethylenediamine) can catalyse regioselective reduction of NAD+ by formate in water to form 1,4-NADH, at pD 7.2, 37 degrees C, and in the presence of air. The catalytic