アッセイ
≥98% (HPLC)
品質水準
形状
powder
色
light tan to yellow
mp
223.0-227.0 °C
溶解性
H2O: 0.5 mg/mL
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1cc(O)cc(\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)c1
InChI
1S/C14H12O4/c15-11-5-10(6-12(16)8-11)2-1-9-3-4-13(17)14(18)7-9/h1-8,15-18H/b2-1+
InChI Key
CDRPUGZCRXZLFL-OWOJBTEDSA-N
遺伝子情報
human ... CDK2(1017)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 毛細血管拡張性運動失調症変異(ATM)タンパク質キナーゼに対するその作用を研究するため。
- ZAP-70(ζ鎖関連タンパク質キナーゼ70)の阻害剤として。
- 無処理ヒト赤血球および反転赤血球膜小胞(IOV)内におけるMRP1媒介2′,7′-ビス-(カルボキシプロピル)-5(6)-カルボキシフルオレセイン(BCPCF)輸送の阻害剤として。
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
物理的形状
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P0453-5MG-PW:
P0453-25MG-PW:
P0453-5MG:
P0453-BULK:
P0453-25MG:
P0453-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Chronic inflammation is an underlying factor in the development and progression of many of the chronic diseases of aging, such as arthritis, atherosclerosis, diabetes, and cancer.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology