527948
Piceatannol
A cell-permeable, substrate competitive and reversible plant metabolite that inhibits the activity of rat liver protein kinase A catalytic subunit (IC₅₀ = 3 µM), PKC (IC₅₀ = 8 µM), MLCK (IC₅₀ = 12 µM).
別名:
Piceatannol, trans-3,3ʹ,4,5ʹ-Tetrahydroxystilbene
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
crystalline solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
off-white
溶解性
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1c(ccc(c1)\C=C\c2cc(cc(c2)O)O)O
InChI
1S/C14H12O4/c15-11-5-10(6-12(16)8-11)2-1-9-3-4-13(17)14(18)7-9/h1-8,15-18H/b2-1+
InChI Key
CDRPUGZCRXZLFL-OWOJBTEDSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Activity of rat liver protein kinase A catalytic subunit
包装
警告
再構成
その他情報
Wang, B.H., et al. 1998. Planta Med. 64, 195.
Keely, P.J., and Parise, L.V. 1996. J. Biol. Chem. 271, 26668.
Oliver, J.M., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 29697.
Thakkar, K., et al. 1993. J. Med. Chem. 36, 2950.
Geahlen, R.L., et al. 1989. Biochem. Biophys. Res. Commun. 165, 241.
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
527948-1MG:
527948-1.1ML:
527948-MG:
試験成績書(COA)