Merck
P5499
Sigma-Aldrich
6-[4-(2-ピペリジン-1-イルエトキシ)フェニル]-3-ピリジン-4-イルピラゾロ[1,5-a]ピリミジン
≥98% (HPLC), powder, AMPK inhibitor
別名:
AMPKインヒビター, コンパウンドC, ドルソモルフィン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H25N5O
CAS番号:
分子量:
399.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
6-[4-(2-ピペリジン-1-イルエトキシ)フェニル]-3-ピリジン-4-イルピラゾロ[1,5-a]ピリミジン, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
protect from light
white to beige
溶解性
DMSO: >2 mg/mL (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C1CCN(CC1)CCOc2ccc(cc2)-c3cnc4c(cnn4c3)-c5ccncc5
InChI
1S/C24H25N5O/c1-2-12-28(13-3-1)14-15-30-22-6-4-19(5-7-22)21-16-26-24-23(17-27-29(24)18-21)20-8-10-25-11-9-20/h4-11,16-18H,1-3,12-15H2
InChI Key
XHBVYDAKJHETMP-UHFFFAOYSA-N
詳細
ドルソモルフィンは、BMP 経路変異胚の特性であるゼブラフィッシュの背腹パターン形成異常を誘発する能力にちなんで名付けられました。構造的には、ドルソモルフィンは化合物 C と同一です。ドルソモルフィンは幹細胞分化を誘発するため、進行性の筋肉および骨疾患である進行性線維性骨異形成症(FOP)に対する潜在的な治療的意味合いが示唆されます。ドルソモルフィンは、BMP シグナル伝達阻害に加え、血管内皮増殖因子(VEGF)タイプ 2 受容体(FLK1/KDR)を阻害し、ゼブラフィッシュの発育中に血管新生を阻害します。
アプリケーション
ドルソモルフィンは、以下の用途に使用されています:
  • 3T3-L1(マウス脂肪細胞の細胞株)細胞における脂肪動員に対するトランス型レスベラトロールの作用を見出すためのアデノシン一リン酸活性化プロテインキナーゼ(AMPK)の阻害剤
  • LRG(リラグルチド)誘発オートファジーにおけるAMPK / mTOR(哺乳類ラパマイシン標的)経路の関与を示すための、AMPK阻害剤
  • ES(胚性幹細胞)培地を用いた、フリードライヒ運動失調症(FRDA)および人工多能性幹細胞(iPSC)のニューロスフェアおよびニューロンへのin vitro分化に使用される誘発手順
生物化学的/生理学的作用
ドルソモルフィンは、骨形成タンパク質(BMP)シグナル伝達の選択的阻害剤です。胚形成に必要なBMPシグナルを阻害することが明らかになっているほか、ヒト多能性幹細胞(hPSC)株からの重要な神経分化を促進しています。AMPK(AMP活性化プロテインキナーゼ)の強力、選択的かつ可逆的なATP競合的阻害剤の働きもします(5 μMのATP存在下かつAMP非存在下のKiは109 nMです)。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類とシグナル伝達のハンドブック)のAMPKのページに特筆されています。その他のハンドブックページを閲覧するためには、ここをクリックしてください。
この化合物は、キナーゼホスファターゼ生物学研究用の特長ある製品です。ここをクリックして、より多くの特長あるキナーゼホスファターゼ生物学製品を見つけてください。その他の研究領域用の生物活性低分子については、sigma.com/discover-bsmで詳細をお読みください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P5499-25MG:
P5499-VAR:
P5499-5MG:
P5499-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 9
1 of 9
GLP-1 analogue improves hepatic lipid accumulation by inducing autophagy via AMPK/mTOR pathway
He Qin, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 476(4), 196-203 (2016)
Yan-Ting Wu et al.
Molecular human reproduction, 23(3), 155-165 (2016-12-18)
Does bone morphogenetic protein 2 (BMP2) regulate connexin43 (Cx43) and modulate cell-cell communication in luteinized human granulosa cells? BMP2 decreases gap junction intercellular communication (GJIC) of luteinized human granulosa cells by down-regulating Cx43 expression through an activin receptor-like kinase (ALK)2/ALK3-mediated
Role of mismatch repair enzymes in GAA-TTC triplet-repeat expansion in Friedreich's ataxia induced pluripotent stem cells (iPSCs)
Du J, et al.
Test, jbc-M112 (2012)
Qingjie Wang et al.
Molecular medicine reports, 13(2), 1577-1585 (2016-01-01)
Hypoxia induces pulmonary vasoconstriction and reconstruction in the pulmonary arteries and pulmonary veins (PVs), and elevation of intracellular calcium concentration ([Ca2+]i) is a primary factor of these processes. In the present study, the role of transient receptor potential cation channels
Morgane Dolez et al.
Development (Cambridge, England), 138(1), 97-106 (2010-12-01)
In zebrafish, Hedgehog-induced Engrailed expression defines a muscle fibre population that includes both slow and fast fibre types and exhibits an organisational role on myotome and surrounding tissues, such as motoneurons and lateral line. This Engrailed-positive population is restricted in
資料
The AMP-activated protein kinase (AMPK) acts as a sensor of cellular energy status. AMPK exists as heterotrimeric complexes comprising a catalytic α subunit and regulatory β and γ subunits.
Naive pluripotent stem cells cultured in vitro using specialized media and inhibitors mimic "ground-state" cells from blastocysts.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology