製品名
パルモルファミン, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
−20°C
SMILES記法
N7(CCOCC7)c1ccc(cc1)Nc2nc(nc5[n](cnc52)C6CCCCC6)Oc3c4c(ccc3)cccc4
InChI
1S/C31H32N6O2/c1-2-9-25(10-3-1)37-21-32-28-29(33-23-13-15-24(16-14-23)36-17-19-38-20-18-36)34-31(35-30(28)37)39-27-12-6-8-22-7-4-5-11-26(22)27/h4-8,11-16,21,25H,1-3,9-10,17-20H2,(H,33,34,35)
InChI Key
FYBHCRQFSFYWPY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Purmorphamineは、Tupfel long fin strain ZebrafishのHedgehogシグナル伝達経路のアップレギュレーションの結果を研究するために使用されています。
生物化学的/生理学的作用
プルモルファミンは、Hedgehog(Hh)シグナル伝達経路を活性化し、Smoothened(Smo)受容体に直接結合します。様々な研究で、プルモルファミンは骨芽細胞の分化を誘導し、ヒト胚性幹細胞から心筋細胞を生成し、ヒト線条体神経幹細胞株の神経分化を増加させ、ヒト臍帯間葉系幹細胞(hUCMSC)を運動ニューロンに分化させることが示されています。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0868-5MG:
SML0868-VAR:
SML0868-BULK:
SML0868-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Methylation microarray studies highlight PDGFA expression as a factor in biliary atresia.
PLoS ONE, 11(3), e0151521-e0151521 (2016)
Arthritis & rheumatology (Hoboken, N.J.), 68(1), 127-137 (2015-09-01)
With no effective therapies to attenuate cartilage degeneration in osteoarthritis (OA), the result is pain and disability. Activation of hedgehog (HH) signaling causes changes related to the progression of OA, with higher levels of Gli-mediated transcriptional activation associated with increased
Scientific reports, 7(1), 16031-16031 (2017-11-24)
Central nervous system tuberculosis (CNS TB) has a high mortality and morbidity associated with severe inflammation. The blood-brain barrier (BBB) protects the brain from inflammation but the mechanisms causing BBB damage in CNS TB are uncharacterized. We demonstrate that Mycobacterium
EMBO molecular medicine, 10(1), 22-31 (2017-11-09)
Intronic GGGGCC repeat expansions in
PloS one, 12(2), e0171668-e0171668 (2017-02-09)
Sonic hedgehog (Shh) is a morphogen essential to the developing nervous system that continues to play an important role in adult life by contributing to cell proliferation and differentiation, maintaining blood-brain barrier integrity, and being cytoprotective against oxidative and excitotoxic