Merck
03520585
アスパラチン
primary reference standard
別名:
3-(3,4-ジヒドロキシフェニル)-1-(3-β-D-グルコピラノシル-2,4,6-トリヒドロキシフェニル)-1-プロパノン, 3-(3,4-ジヒロドキシフェニル)-3′-β-D-グルコピラノシル-2′,4′,6′-トリヒドロキシプロピオフェノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H24O11
CAS番号:
分子量:
452.41
Beilstein:
1412711
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
HWI
アプリケーション
food and beverages
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](C2=C(O)C(C(CCC3=CC(O)=C(O)C=C3)=O)=C(O)C=C2O)O[C@H](CO)[C@H]1O
InChI
1S/C21H24O11/c22-7-14-17(28)19(30)20(31)21(32-14)16-13(27)6-12(26)15(18(16)29)10(24)4-2-8-1-3-9(23)11(25)5-8/h1,3,5-6,14,17,19-23,25-31H,2,4,7H2/t14-,17-,19+,20-,21+/m1/s1
InChI Key
VCPUQYKWJRESOC-VJXVFPJBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
HWIファーマ・サービスGmbHが生産し、認証しています。
定量NMRによる正確な含量は認定証に記載されています。
アプリケーション
生薬の合成における参照標準
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
03520585-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)