Merck
282200
Sigma-Aldrich
ガランギン
autophagy inducing flavonoid
別名:
3,5,7-トリヒドロキシフラボン, ノリザルピリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H10O5
CAS番号:
分子量:
270.24
Beilstein:
272179
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.79
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
yellow
mp
214-215 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1cc(O)c2C(=O)C(O)=C(Oc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-6-10(17)12-11(7-9)20-15(14(19)13(12)18)8-4-2-1-3-5-8/h1-7,16-17,19H
InChI Key
VCCRNZQBSJXYJD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ガランギンはショウガ(Zingiberaceae)科のメンバーから単離されたフラボノイドであり、主に生薬に使用されています。
アプリケーション
ガランギンは以下の用途に使用されています。
  • シスプラチン誘導性腎毒性のげっ歯類モデルにおける改善効果を試験するための試験薬として
  • 3T3-L1前駆脂肪細胞の脂肪細胞への分化に与えるその効果を調べるために
  • 核磁気共鳴スペクトル測定法および質量分析法における内部標準物質として
生物化学的/生理学的作用
ガランギンは、抗酸化作用、抗アポトーシス作用、抗炎症作用 および抗肥満作用を示します。さらに、環境および食事の発がん性物質に対する抗遺伝毒性活性も持っています。ガランギンは、がん細胞増殖の抑制、アポトーシスとオートファジー(自己貪食)の誘導、転移の阻害により、がん増殖を阻害します。ガランギンには、CYP1A1(シトクロムP450、ファミリー1、メンバーA1)活性を阻害する機能もあります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
282200-250MG:
282200-100MG:
282200-VAR:
282200-BULK:
282200-50MG:
282200-25MG:
282200-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Yohan Seo et al.
PloS one, 12(3), e0174935-e0174935 (2017-04-01)
Anoctamin 1 (ANO1), a calcium-activated chloride channel, is highly amplified in prostate cancer, the most common form of cancer and leading causes of cancer death in men, and downregulation of ANO1 expression or its functional activity is known to inhibit
Brinda Balasubramanian et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 27(14) (2022-07-28)
Cholangiocarcinoma (CCA) is a heterogenous group of malignancies in the bile duct, which proliferates aggressively. CCA is highly prevalent in Northeastern Thailand wherein it is associated with liver fluke infection, or Opisthorchis viverrini (OV). Most patients are diagnosed in advanced
Carina Proença et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 32(1), 1216-1228 (2017-09-22)
α-Glucosidase inhibitors are described as the most effective in reducing post-prandial hyperglycaemia (PPHG) from all available anti-diabetic drugs used in the management of type 2 diabetes mellitus. As flavonoids are promising modulators of this enzyme's activity, a panel of 44
Acute consumption of flavan-3-ol-enriched dark chocolate affects human endogenous metabolism
Ostertag LM, et al.
Journal of Proteome Research, 16(7), 2516-2526 (2017)
Chemopreventive mechanisms of galangin against hepatocellular carcinoma: A review
Fang D, et al.
Biomedicine and Pharmacotherapy, 109(11), 2054-2061 (2019)
資料
Antioxidants protect biological systems from oxidative damage produced by oxygen-containing free radicals and from redoxactive transition metal ions such as iron, copper, and cadmium.