Merck
1546194
USP
ポリダチン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
ポリダチン, ピセイド, レスベラトロール-3-β-モノ-D-グルコシド, レスベラトロール3-O-β-D-グルコピラノシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H22O8
CAS番号:
分子量:
390.38
Beilstein:
54837
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OCC1O[C@@H](Oc2cc(O)cc(\C=C\c3ccc(O)cc3)c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H22O8/c21-10-16-17(24)18(25)19(26)20(28-16)27-15-8-12(7-14(23)9-15)2-1-11-3-5-13(22)6-4-11/h1-9,16-26H,10H2/b2-1+/t16?,17-,18+,19-,20-/m1/s1
InChI Key
HSTZMXCBWJGKHG-AEGFYQLOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アナリシスノート
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
その他情報
USP issued SDS can be found here.
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2