アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
有効性
7.5 nM Ki
保管条件
desiccated
色
yellow
溶解性
H2O: soluble
オーガナイザー
Bayer
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.Cl.COc1ccc(cc1OC)-c2cc3nccn3c(Nc4ncccc4C(N)=O)n2
InChI
1S/C20H18N6O3.ClH.H2O/c1-28-15-6-5-12(10-16(15)29-2)14-11-17-22-8-9-26(17)20(24-14)25-19-13(18(21)27)4-3-7-23-19;;/h3-11H,1-2H3,(H2,21,27)(H,23,24,25);1H;1H2
InChI Key
WYXPKEXHEJAVSI-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
BAY 61-3606塩酸塩水和物は、局所脳虚血モデルに使用されています。脳卒中誘発性傷害におけるSykの影響を評価するためにも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
BAY 61-3606は、新たに単離された好塩基球の脱顆粒の防止に役立ちます。B細胞受容体(BCR)媒介性のシグナル伝達も防ぎます。
脾臓チロシンキナーゼ(Syk)のインヒビターであり、抗炎症作用があります。Sykは、イムノグロブリンのFcレセプターを介した炎症経路やB細胞のシグナルリングにおいて大きな役割を果たしています。経口活性を有する強力なインヒビターであり(Ki = 7.5 nM)、Lyn、Fyn、Src、Itk、Btkなど他のキナーゼのKi値と比較して、Sykに高い選択性を有しています。
特徴および利点
本化合物は、キナーゼホスファターゼの生物研究に主眼を置いた製品です。ここをクリックしてくださいさらに多くのキナーゼホスファターゼの生物研究向けの製品をご覧になれます。他の研究分野の生理活性小分子についてさらに詳しくお知りになりたいときはsigma.com/discover-bsmをクリックしてください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B9685-VAR:
B9685-BULK-CR:
B9685-25MG:
B9685-IP:
B9685-5MG:
B9685-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
An atypical role for the myeloid receptor Mincle in CNS injury
Arumugam T, et al.
bioRxiv, 044602-044602 (2016)
The orally available spleen tyrosine kinase inhibitor 2-[7-(3, 4-dimethoxyphenyl)-imidazo [1, 2-c] pyrimidin-5-ylamino] nicotinamide dihydrochloride (BAY 61-3606) blocks antigen-induced airway inflammation in rodents
Yamamoto N, et al.
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, 306(3), 1174-1181 (2003)
An atypical role for the myeloid receptor Mincle in central nervous system injury
Arumugam T V, et al.
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 37(6), 2098-2111 (2017)
Tomer Illouz et al.
Communications biology, 4(1), 329-329 (2021-03-14)
Maternal antibodies (MAbs) protect against infections in immunologically-immature neonates. Maternally transferred immunity may also be harnessed to target diseases associated with endogenous protein misfolding and aggregation, such as Alzheimer's disease (AD) and AD-pathology in Down syndrome (DS). While familial early-onset
資料
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology