Merck
SML0124
Sigma-Aldrich
ラサギリン メシル酸塩
≥98% (HPLC)
別名:
(1R)-2,3-ジヒドロ-N-2-プロピンル-1H-インデン-1-アミン メタンスルホン酸塩, N-プロパルギル-1(R)-アミノインダン メタンスルホン酸塩, TVP-1012
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H13N · CH4O3S
CAS番号:
分子量:
267.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]/D +15 to +28°, c = 0.6 mg/mL in H2O
保管条件
desiccated
white to tan
溶解性
H2O: ≥20 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CS(O)(=O)=O.C#CCN[C@@H]1CCc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N.CH4O3S/c1-2-9-13-12-8-7-10-5-3-4-6-11(10)12;1-5(2,3)4/h1,3-6,12-13H,7-9H2;1H3,(H,2,3,4)/t12-;/m1./s1
InChI Key
JDBJJCWRXSVHOQ-UTONKHPSSA-N
遺伝子情報
human ... MAOB(4129)
アプリケーション
ラサギリンメシル酸塩は以下の用途に使用されています。
  • アポトーシス制御因子であるBax/Bcl-2調節による色素性網膜炎(RP)における神経保護効果を試験するために
  • 1-メチル-4-フェニル-1,2,3,6-テトラヒドロピリジン(MPTP)誘発マウスモデルにおけるモノアミンオキシダーゼB阻害剤として
  • 抗パーキンソン病薬として、6-ヒドロキシドパミン障害ゼブラフィッシュ幼生における運動緩徐で運動障害様の挙動に対するレスキュー機能を試験するために
ラサギリンメシレートは、MAOタイプBを介した細胞シグナル伝達研究に使用できます。
生物化学的/生理学的作用
メシル酸ラサギリンは、パーキンソン病の初期段階における効果的な治療の選択肢です。レボドパ治療を受けた患者の運動の変動を改善し、そのような患者の有用な補助薬になる可能性があります。神経保護効果があり、ドーパミン作動性ニューロンの生存率を高めます。
ラサギリンメシレートは、モノアミンオキシダーゼ(MAO)のA型と比較してB型に14倍の選択性を有する不可逆性のインヒビターです。抗アポトーシス性と神経保護作用があり、パーキンソン病の治療に使用されています。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類とシグナル伝達のハンドブック)の「ドーパミンおよびノルエピネフリンの代謝」ならびに「ヒスタミン合成および代謝」のページで特に言及されています。ハンドブックの他のページを閲覧するには、ここをクリックしてください
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0124-BULK:
SML0124-VAR:
SML0124-50MG:
SML0124-10MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J M Rabey et al.
Clinical neuropharmacology, 23(6), 324-330 (2001-09-29)
Rasagiline mesylate (TVP-1012) is a potent, selective, non-reversible MAO-B inhibitor, without the tyramine-potentiating effect and with neuroprotective activities. The benefit of rasagiline as monotherapy in patients with early Parkinson's disease (PD) has already been reported. To evaluate the safety, tolerability
Rita L Vaz et al.
Pharmacology, biochemistry, and behavior, 189, 172828-172828 (2019-12-01)
Parkinson's disease (PD) is known as a movement disorder due to characteristic motor features. Existing therapies for PD are only symptomatic, and their efficacy decreases as disease progresses. Zebrafish, a vertebrate in which parkinsonism has been modelled, offers unique features
Selegiline recovers synaptic plasticity in the medial prefrontal cortex and improves corresponding depression-like behavior in a mouse model of Parkinson's disease
Okano M, et al.
Frontiers in Behavioral Neuroscience, 13, 176-176 (2019)
J P Finberg et al.
Neuroreport, 9(4), 703-707 (1998-04-29)
Both deprenyl and rasagiline (R(+)-N-propargyl-1-aminoindane mesylate), at a concentration of 1-10 microM, increased survival in vitro of rat E14 mesencephalic dopaminergic neurons that had been primed with 10% serum for 12 h (p < 0.05). Rasagiline, but not deprenyl, also
Satoka Kasai et al.
Frontiers in behavioral neuroscience, 11, 75-75 (2017-05-19)
Parkinson's disease (PD), a neurodegenerative disorder, is accompanied by various non-motor symptoms including depression and anxiety, which may precede the onset of motor symptoms. Selegiline is an irreversible monoamine oxidase-B (MAO-B) inhibitor, and is widely used in the treatment of
資料
Our company offers many products related to histamine synthesis and metabolism for your research needs.
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.
セロトニン(5-ヒドロキシトリプタミン)は、主に次の3つの主要細胞種に存在することがわかっています - i) CNSおよび腸管筋層間神経叢のセロトニン作動性ニューロン、ii) 消化管粘膜の腸クロム親和性細胞、およびiii) 血小板。セロトニンの代謝は、主にミトコンドリア外膜酵素のモノアミンオキシダーゼ(MAO)によって行われ、MAOにはMAO-AとMAO-Bと呼ばれる2種類の分子サブタイプが存在します。