アッセイ
98%
フォーム
crystals
mp
182-185 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc[n+]([O-])cc1
InChI
1S/C6H7NO/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,1H3
InChI Key
IWYYIZOHWPCALJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
300.2 °F - closed cup
引火点(℃)
149 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P42606-VAR:
P42606-5KG:
P42606-25G:
P42606-500G:
P42606-BULK:
P42606-100G:
この製品を見ている人はこちらもチェック