Merck
H19808
Sigma-Aldrich
3-ヒドロキシベンズアルデヒド
≥99%
別名:
3-Formylphenol, 5-Hydroxybenzaldehyde, m-Formylphenol, m-Hydroxybenzaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H4CHO
CAS番号:
分子量:
122.12
Beilstein:
507099
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99%
bp
191 °C/50 mmHg (lit.)
mp
100-103 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1cccc(C=O)c1
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-5,9H
InChI Key
IAVREABSGIHHMO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3-ヒドロキシベンズアルデヒドは、Biginelli環状縮合反応による触媒としてYb(OTf)3を使用した対応するジヒドロピリミジン-2-チオン(モナストロール)の合成において、アセト酢酸エチルおよびチオ尿素と共に反応物質として使用できます。
また、以下の合成の出発物質としても使用できます。
  • (-)-キノカルシン、イソキサゾロ[3,4-e][2,1]ベンジソキサゾールおよび3-n-プロピルフェノール。
  • 酸化重縮合によるオリゴ-3-ヒドロキシベンズアルデヒド(O-3HBA)。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H19808-BULK:
H19808-VAR:
H19808-5G:
H19808-100G:
H19808-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A practical synthesis of 3-n-propylphenol, a component of tsetse fly attractant blends
Ujvary I and Mikite G
Organic Process Research & Development, 7(4), 585-587 (2003)
Improved synthesis and preparative scale resolution of racemic monastrol
Dondoni A, et al.
Tetrahedron Letters, 43(34), 5913-5916 (2002)
A novel cyclization to isoxazolo [3, 4-e][2, 1] benzisoxazole
Katritzky AR, et al.
Tetrahedron Letters, 43(18), 3449-3451 (2002)
The synthesis and thermal properties of oligo-3-hydroxybenzaldehyde synthesized by oxidative polycondensation
Mart H, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 101(2), 892-897 (2006)
B A Stamboliyska et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 59(7), 1541-1548 (2003-04-26)
The spectral and structural changes, caused by the conversion of the 3-hydroxybenzaldehyde molecule into the corresponding oxyanion have been studied by IR spectra, and MP2 and DFT force field calculations. The conversion causes a 13 cm(-1) decrease in the frequency