Merck
H20008
Sigma-Aldrich
3-ヒドロキシ安息香酸
ReagentPlus®, 99%
別名:
m-サリチル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC6H4CO2H
CAS番号:
分子量:
138.12
Beilstein:
508160
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99%
mp
200-203 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)c1cccc(O)c1
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
InChI Key
IJFXRHURBJZNAO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3-ヒドロキシ安息香酸は、生物学的活性を持つさまざまな小分子の構造骨格の成分であり、レスベラトロールのオキサジアゾール類似体に基づくチロシンキナーゼTie-2の阻害剤、アミロイド形成阻害剤、抗酸化剤、および抗炎症剤などの医学的に重要な化合物の合成において使用されます。
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H20008-100G:
H20008-BULK:
H20008-1KG:
H20008-VAR:
H20008-500G:
H20008-5G:
H20008-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Biochemical and structural evaluation of highly selective 2-arylbenzoxazole-based transthyretin amyloidogenesis inhibitors.
Johnson S M, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 51(2), 260-270 (2007)
Antioxidant and anti-inflammatory properties of 1, 2, 4-oxadiazole analogs of resveratrol.
Gobec M, et al.
Chemico-Biological Interactions, 240, 200-207 (2015)
Evolution of a highly selective and potent 2-(pyridin-2-yl)-1, 3, 5-triazine Tie-2 kinase inhibitor.
Hodous B L, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 50(4), 611-626 (2007)
Yi-Li Lin et al.
Journal of hazardous materials, 137(1), 324-331 (2006-04-11)
This research is dedicated to determine the rejection ratios of disinfection by-products (DBPs) precursors including resorcinol, phloroglucinol, 3-hydroxybenzoic acid, and tannic acid solution in the presence of calcium by nanofiltration with NF70 membrane. The rejections of these model compounds also
Xianli Wu et al.
Molecular nutrition & food research, 53 Suppl 1, S76-S84 (2009-02-10)
Black raspberries (BRB) contain high levels of polyphenols and have been demonstrated to be chemopreventive. In order to investigate the underlying mechanism and study the metabolism of anthocyanins, pigs were fed freeze-dried BRB powder or purified diet (control) and three