製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
形状
powder
mp
213-217 °C (lit.)
溶解性
water: soluble 125 part(lit.)
acetone: soluble(lit.)
alcohol: freely soluble(lit.)
carbon disulfide: insoluble(lit.)
chloroform: slightly soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
InChI Key
FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- スクロースとのエステル化によるモノエステル。
- サーモトロピック液晶ポリマー。
- ワンポット化学酵素法による4-ヒドロキシベンズアルドキシム。
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
240141-VAR:
240141-50G:
240141-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)