形状
powder or crystals
品質水準
色
white to off-white
抗生物質活性スペクトル
Gram-positive bacteria
fungi
作用機序
cell membrane | interferes
cell wall synthesis | interferes
enzyme | inhibits
SMILES記法
O[N+]([O-])=O.Clc1ccc(COC(Cn2ccnc2)c3ccc(Cl)cc3Cl)cc1
InChI
1S/C18H15Cl3N2O.HNO3/c19-14-3-1-13(2-4-14)11-24-18(10-23-8-7-22-12-23)16-6-5-15(20)9-17(16)21;2-1(3)4/h1-9,12,18H,10-11H2;(H,2,3,4)
InChI Key
DDXORDQKGIZAME-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
E4632-5G-PW:
E4632-BULK:
E4632-VAR:
E4632-25G-PW:
E4632-100G:
E4632-5G:
E4632-25G:
E4632-100G-PW:
試験成績書(COA)