品質水準
抗生物質活性スペクトル
parasites
作用機序
protein synthesis | interferes
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@@]12C[C@H](C[C@@]3([H])NCCC4=C3C=C(OC)C(OC)=C4)[C@@H](CC)CN1CCC5=C2C=C(OC)C(OC)=C5
InChI
1S/C29H40N2O4.2ClH/c1-6-18-17-31-10-8-20-14-27(33-3)29(35-5)16-23(20)25(31)12-21(18)11-24-22-15-28(34-4)26(32-2)13-19(22)7-9-30-24;;/h13-16,18,21,24-25,30H,6-12,17H2,1-5H3;2*1H/t18-,21-,24+,25-;;/m0../s1
InChI Key
JROGBPMEKVAPEH-GXGBFOEMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- タンパク質合成阻害剤として、ヒトパピローマウイルス8型E2タンパク質の半減期に対する作用を検討するため
- ストレス粒子のアセンブリに対する作用を検討するため
- タンパク質合成のピューロマイシンアッセイにおける鎖伸長阻害剤として
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
E2375-500MG:
E2375-50MG:
E2375-50MG-PW:
E2375-500MG-PW:
E2375-5G:
E2375-1G:
E2375-1G-PW:
E2375-250MG:
E2375-VAR:
E2375-250MG-PW:
E2375-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.