製品名
Emetine, Dihydrochloride, Principal alkaloid of ipecac, isolated from the ground roots of Uragoga ipecacuanha.
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
色
white to off-white
white
溶解性
water: 20 mg/mL
ethanol: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].N21[C@@H](C[C@@H]([C@H](C2)CC)C[C@H]4NCCc5c4cc(c(c5)OC)OC)c3c(cc(c(c3)OC)OC)CC1.[H+].[H+]
InChI
1S/C29H40N2O4.2ClH/c1-6-18-17-31-10-8-20-14-27(33-3)29(35-5)16-23(20)25(31)12-21(18)11-24-22-15-28(34-4)26(32-2)13-19(22)7-9-30-24;;/h13-16,18,21,24-25,30H,6-12,17H2,1-5H3;2*1H/t18-,21-,24+,25-;;/m0../s1
InChI Key
JROGBPMEKVAPEH-GXGBFOEMSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Movement of ribosomes along the mRNA
警告
再構成
その他情報
Khan, M.A. 1995. Prog. Neurobiol.46, 541.
Kokuho, T., et al. 1995. Immunobiology193, 42.
Lee, Y.S., and Wurster, R.D. 1995. Cancer Lett.93, 157.
Burhans, W.C., et al. 1991. EMBO J. 10, 4351.
Filley, E.A., and Rook, G.A. 1991. Infect. Immun.59, 2567.
Landis, R.C., et al. 1991. J. Immunol.146, 128.
Schweighoffer, T., et al. 1991. Histochemistry96, 93.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
324693-250MG:
324693-28GM:
324693-MG:
324693-1GM:
324693-30GM:
試験成績書(COA)