アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
色
faint brown to dark brown-red
溶解性
DMSO: ≥5 mg/mL
オーガナイザー
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(=O)c1ccc(cc1)N2C(=O)\C(=C\c3ccc(o3)-c4ccc(cc4)[N+]([O-])=O)C=C2c5ccccc5
InChI
1S/C28H18N2O6/c31-27-21(16-24-14-15-26(36-24)19-6-12-23(13-7-19)30(34)35)17-25(18-4-2-1-3-5-18)29(27)22-10-8-20(9-11-22)28(32)33/h1-17H,(H,32,33)/b21-16+
InChI Key
BBQRBOIMSKMFFO-LTGZKZEYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0197-BULK:
SML0197-5MG:
SML0197-VAR:
SML0197-IP:
SML0197-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.