アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
保管条件
desiccated
色
, light orange to dark orange-red
溶解性
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
−20°C
SMILES記法
N1C(=O)C(=C(C1=O)c6c7c([n](c6)C)cccc7)c2c3c([n](c2)C4CCN(CC4)Cc5ncccc5)cccc3
InChI
1S/C32H29N5O2/c1-35-19-25(23-9-2-4-11-27(23)35)29-30(32(39)34-31(29)38)26-20-37(28-12-5-3-10-24(26)28)22-13-16-36(17-14-22)18-21-8-6-7-15-33-21/h2-12,15,19-20,22H,13-14,16-18H2,1H3,(H,34,38,39)
InChI Key
AXRCEOKUDYDWLF-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0762-VAR:
SML0762-5MG:
SML0762-25MG:
SML0762-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
Glycogen synthase kinase 3 (GSK-3) is a highly conserved family of serine/threonine kinases for over 100 proteins in many pathways. See a list of accepted GSK-3 modulators and related products.
We offer many products related to PKB/Akt for your research needs.