573110
STAT5 Inhibitor III, Pimozide
The STAT5 Inhibitor III, Pimozide, also referenced under CAS 2062-78-4, controls the biological activity of STAT5. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
別名:
STAT5 Inhibitor III, Pimozide, 1-(1-(4,4-Bis(4-fluorophenyl)butyl)-4-piperidinyl)-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
white
溶解性
DMSO: 50 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C1NC2=CC=CC=C2N1C3CCN(CCCC(C4=CC=C(F)C=C4)C5=CC=C(F)C=C5)CC3
InChI
1S/C28H29F2N3O/c29-22-11-7-20(8-12-22)25(21-9-13-23(30)14-10-21)4-3-17-32-18-15-24(16-19-32)33-27-6-2-1-5-26(27)31-28(33)34/h1-2,5-14,24-25H,3-4,15-19H2,(H,31,34)
InChI Key
YVUQSNJEYSNKRX-UHFFFAOYSA-N
詳細
包装
警告
再構成
その他情報
Nelson, E.A., et al. 2011. Blood117, 3421.
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
573110-100MG:
573110-1.1ML:
573110-MG:
試験成績書(COA)