由来生物
synthetic (organic)
品質水準
蒸気密度
3.8 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 75 °C)
10 mmHg ( 118.3 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
色
white to faint beige
bp
245 °C (lit.)
mp
100-103 °C (lit.)
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
保管温度
room temp
SMILES記法
Oc1ccccc1O
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
InChI Key
YCIMNLLNPGFGHC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
注意
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
260.6 °F - closed cup
引火点(℃)
127 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C9510-VAR:
C9510-1KG:4548173338989
C9510-500G:4548173338996
C9510-100G:4548173338972
C9510-BULK:
C9510-EW:
この製品を見ている人はこちらもチェック