Merck
430749
Sigma-Aldrich
ピロカテコール
purified by sublimation, ≥99.5%
別名:
1,2-ジヒドロキシベンゼン, 1,2-ベンゼンジオール, 2-ヒドロキシフェノール, カテコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4-1,2-(OH)2
CAS番号:
分子量:
110.11
Beilstein:
471401
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
物質
white
品質水準
蒸気密度
3.8 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 75 °C)
10 mmHg ( 118.3 °C)
アッセイ
≥99.5%
精製方法
sublimation
bp
245 °C (lit.)
mp
100-103 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccccc1O
InChI
1S/C6H6O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,7-8H
InChI Key
YCIMNLLNPGFGHC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Pyrocatechol may be used in the synthesis of micro-mesoporous carbon aerogels.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
260.6 °F - closed cup
引火点(℃)
127 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
430749-BULK:
430749-VAR:
430749-5G:4548173342665
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Adsorbate-induced modification of surface electronic structure: pyrocatechol adsorption on the anatase TiO2 (101) and rutile TiO2 (110) surfaces.
Syres KL, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 116(44), 23515-23525 (2012)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 915-915 (1994)
Surface characteristics and electrochemical capacitances of carbon aerogels obtained from resorcinol and pyrocatechol using boric and oxalic acids as polymerization catalysts.
Moreno-Castilla C, et al.
Carbon, 49(12), 3808-3819 (2011)
Jacques Poupaert et al.
Current medicinal chemistry, 12(7), 877-885 (2005-04-28)
The 2(3H)-benzoxazolone heterocycle and its bioisosteric surrogates (such as 2(3H)-benzothiazolinone, benzoxazinone, etc.) have received considerable attention from the medicinal chemists owing to their capacity to mimic a phenol or a catechol moiety in a metabolically stable template. These heterocycles and
Myung-Hyun Ryou et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 25(11), 1571-1576 (2013-01-03)
Conjugation of mussel-inspired catechol groups to various polymer backbones results in materials suitable as silicon anode binders. The unique wetness-resistant adhesion provided by the catechol groups allows the silicon nanoparticle electrodes to maintain their structure throughout the repeated volume expansion