Merck
Y0000707
(−)-エピネフリン (+)-重酒石酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
D-酒石酸水素L-エピネフリン, L-3,4-ジヒドロキシ-α-(メチルアミノメチル)ベンジルアルコール D-水素 重酒石酸塩, L-アドレナリン (+)-重酒石酸塩, L-アドレナリン D-酒石酸水素塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H13NO3 · C4H6O6
CAS番号:
分子量:
333.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
adrenaline
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CNC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H13NO3.C4H6O6/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2-4,9-13H,5H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t9-;1-,2-/m01/s1
InChI Key
YLXIPWWIOISBDD-NDAAPVSOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Adrenaline tartrate with impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
アドレナリンレセプターアゴニストです。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Yangjie Wei et al.
AAPS PharmSciTech, 16(2), 455-465 (2014-11-02)
Several attempts have been made to mask the bitter taste of oral formulations, but none have been made for injectable formulations. This study aims to mask the bitter taste of dental lidocaine HCl (LID) injection using hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HP-β-CD) and sodium
Fabiano B Carvalho et al.
The Journal of nutritional biochemistry, 26(4), 378-390 (2015-01-31)
The aim of this study was to investigate the protective effect of anthocyanins (ANT) on oxidative and inflammatory parameters, as well as ion pump activities, in the pons of rats experimentally demyelinated with ethidium bromide (EB). Rats were divided in