Merck
H9772
Sigma-Aldrich
5-ヒドロキシ-L-トリプトファン
≥98% (TLC), suitable for HPLC
別名:
L-2-アミノ-3-(5-ヒドロキシインドリル)プロピオン酸, L-5-HTP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H12N2O3
CAS番号:
分子量:
220.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
5-ヒドロキシ-L-トリプトファン, powder
アッセイ
≥98% (TLC)
品質水準
形状
powder
テクニック
HPLC: suitable
white to faint beige
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O3/c12-9(11(15)16)3-6-5-13-10-2-1-7(14)4-8(6)10/h1-2,4-5,9,13-14H,3,12H2,(H,15,16)/t9-/m0/s1
InChI Key
LDCYZAJDBXYCGN-VIFPVBQESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
5-ヒドロキシ-L-トリプトファン(5-HTP)は、Griffonia simplicifoliaに含まれる天然物質です。
アプリケーション
5-ヒドロキシ-L-トリプトファンは次の用途で使用されています。
  • セロトニン検出を目的として実験用マウスに注入するため。
  • 5-ヒドロキシトリプタミン前駆体として使用され、また肺スライスのニュートラルレッド生体染色のために妊娠マウスおよびラット新生仔に注入されています。
  • 高速液体クロマトグラフィー(HPLC)分析の標準物質としてクエン酸・酢酸緩衝液に溶解して使用。
生物化学的/生理学的作用
セロトニン合成中、脳内でL-トリプトファンの水酸化が生じます。これはセロトニンの産生を制御するステップであり、また代謝物として5-ヒドロキシ-L-トリプトファン(5-HTP)が生じます。したがって、5-HTPが消費されるとセロトニン濃度が上昇し、抑うつ、睡眠不足、重度の頭痛が生じることがあります。
セロトニンの直接の前駆体で、L-芳香族アミノ酸デカルボキシラ-ゼの基質です。
注意
光感受性です。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
H9772-100MG:
H9772-25G:
H9772-VAR:
H9772-1G:
H9772-BULK:
H9772-250MG:
H9772-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M G Marrero et al.
Scientific reports, 10(1), 9712-9712 (2020-06-18)
Dairy calves are born with a naïve immune system, making the pre-weaning phase a critical window for immune development. In the U.S., 40-60% of dairy farms feed milk replacer to pre-weaned calves, which are devoid of bioactive factors with immunological
Enhanced synthesis of 5-hydroxy-l-tryptophan through tetrahydropterin regeneration
Hara R and Kino K
AMB Express, 3(1), 70-70 (2013)
Andrew N Bubak et al.
PloS one, 14(1), e0203980-e0203980 (2019-01-30)
Despite the conserved function of aggression across taxa in obtaining critical resources such as food and mates, serotonin's (5-HT) modulatory role on aggressive behavior appears to be largely inhibitory for vertebrates but stimulatory for invertebrates. However, critical gaps exist in
Endocrine taste cells
Kokrashvili Z, et al.
The British Journal of Nutrition, 111(S1), S23-S29 (2014)
Hai-Ling Yu et al.
Neuroscience letters, 593, 24-28 (2015-03-18)
Oleoylethanolamide (OEA) is an endocannabinoid analogy that belongs to a family of endogenous acylethanolamides. Increasing evidence suggests that OEA may act as an endogenous neuroprotective factor and participate in the control of mental disorder-related behaviors. In the present study, we
資料
Serotonin is stored in cells and metabolized by MAO, influencing CNS, GI, and platelet functions.
セロトニン(5-ヒドロキシトリプタミン)は、主に次の3つの主要細胞種に存在することがわかっています - i) CNSおよび腸管筋層間神経叢のセロトニン作動性ニューロン、ii) 消化管粘膜の腸クロム親和性細胞、およびiii) 血小板。セロトニンの代謝は、主にミトコンドリア外膜酵素のモノアミンオキシダーゼ(MAO)によって行われ、MAOにはMAO-AとMAO-Bと呼ばれる2種類の分子サブタイプが存在します。