Merck
M8377
Sigma-Aldrich
α-メチル-DL-トリプトファン
≥98% (TLC), suitable for cell culture
別名:
α-methyl-tryptophan
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H14N2O2
CAS番号:
分子量:
218.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
製品名
α-メチル-DL-トリプトファン, crystalline
アッセイ
≥98% (TLC)
品質水準
フォーム
crystalline
テクニック
tissue culture: suitable
light yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(N)(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-12(13,11(15)16)6-8-7-14-10-5-3-2-4-9(8)10/h2-5,7,14H,6,13H2,1H3,(H,15,16)
InChI Key
ZTTWHZHBPDYSQB-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • グルタミン除去と連鎖性血栓症による相乗的に増強された超音波力学腫瘍療法のための、ナノテクノロジーで設計された超音波感受性血小板:この研究では、グルタミンの枯渇と血栓症の誘発による超音波腫瘍治療の強化におけるα-メチル-DL-トリプトファンの使用について検討し、癌治療への新たなアプローチを提案しています(Zhou et al., 2023)。
  • トランスポーター標的型ガチフロキサシンプロドラッグ:合成、透過性、局所眼内送達:この論文では、トランスポーター標的プロドラッグの開発におけるα-メチル-DL-トリプトファンの応用について述べ、特に眼内治療における薬物送達システムの強化について論じています(Vooturi et al., 2012)。
  • SLC6A14(ATB0,+)タンパク質は、高濃縮かつ広範囲の特異的アミノ酸トランスポーターであり、エストロゲン受容体陽性乳癌の治療のための新規かつ効果的な薬剤標的である:この研究では、エストロゲン受容体陽性乳癌の治療における SLC6A14 の標的としてのα-メチル-DL-トリプトファンの役割を調査し、その治療薬としての潜在的可能性を強調しています(Karunakaran et al., 2011)。
生物化学的/生理学的作用
α-メチル-DL-トリプトファンはATBo遮断剤であると同時にアミノ酸輸送体であり、癌発症により発現量が増大します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M8377-100MG:
M8377-1G:
M8377-250MG:
M8377-VAR:
M8377-BULK:
M8377-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Csaba Juhász et al.
Clinical nuclear medicine, 37(9), 838-842 (2012-08-15)
PET studies with α[C-11]methyl-L-tryptophan (AMT) have shown decreased serotonin synthesis based on a decrease of the unidirectional uptake rate (K-complex) in neuropsychiatric conditions such as autism and depression. Increased AMT K-complex in tumors can indicate increased tryptophan metabolism via the
Nela Pivac et al.
Neurochemistry international, 58(7), 826-832 (2011-03-19)
Lumped constant (LC) is a constant used to convert brain trapping constant of α-methyl-l-tryptophan (using α-(14)C-methyl-l-tryptophan) into the constant for conversion of tryptophan into serotonin (5-hydroxytryptamine, 5-HT), which can be then used with certain assumptions in the calculation of the
Linda Booij et al.
European neuropsychopharmacology : the journal of the European College of Neuropsychopharmacology, 22(6), 419-423 (2012-01-20)
There is an increasing evidence that prenatal and early postnatal stressors have life long impacts on physical and mental health problems. Animal studies have shown that this could include enduring changes to brain serotonin neurotransmission. In the present study, we
Hiroyuki Wakamoto et al.
Pediatric neurology, 39(3), 181-188 (2008-08-30)
Preliminary studies suggest that alpha[(11)C]methyl-l-tryptophan positron emission tomography can detect the epileptic focus within malformations of cortical development. We determined the sensitivity and specificity of alpha-[(11)C]methyl-l-tryptophan positron emission tomography in identifying epileptic focus in children with intractable, neocortical epilepsy with
Anita S D Saporta et al.
Journal of child neurology, 25(3), 336-342 (2009-09-15)
Previous studies in Tourette syndrome have reported lateralized abnormalities of neurotransmitters and microstructure of the cortico-striato-thalamo-cortical circuit. The authors analyzed the relationship between serotonin synthesis and microstructural changes in the subcortical structures (caudate nucleus, lentiform nucleus, and thalamus) related to