由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
色
white to off-white
mp
116.5-118 °C (lit.)
溶解性
ethanol: 50 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1ccc2[nH]cc(CCNC(C)=O)c2c1
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)
InChI Key
DRLFMBDRBRZALE-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... MTNR1A(4543) , MTNR1B(4544) , NOS1(4842) , NOS2(4843) , NOS2B(201288) , NOS2C(645740) , NOS3(4846)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- メラトニンの長期投与が生殖の変化を誘導し得るかや、メラトニンがどのようにして、脂質酸化に関連する保護活性、および排卵時のラット卵巣における抗酸化活性を示すのかを調べる研究。
- 低酸素性虚血後の新生児ラットの神経細胞における、小胞体ストレスやサーチュイン1の発現に対するメラトニンの効果を調べる研究。
- ストレスマウスにおいて、慢性ストレスによって誘導される胃の機能障害におけるメラトニンの影響を調べる研究。
生物化学的/生理学的作用
注意
その他情報
関連製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M5250-10G:
M5250-VAR:
M5250-1G:
M5250-5G:
M5250-BULK:
M5250-250MG:
M5250-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)