アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
色
white
溶解性
DMSO: 9 mg/mL
オーガナイザー
Novartis
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC(=O)c1cn(Cc2c(F)cccc2F)nn1
InChI
1S/C10H8F2N4O/c11-7-2-1-3-8(12)6(7)4-16-5-9(10(13)17)14-15-16/h1-3,5H,4H2,(H2,13,17)
InChI Key
POGQSBRIGCQNEG-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... SCN10A(6336) , SCN11A(11280) , SCN1A(6323) , SCN2A(6326) , SCN3A(6328) , SCN4A(6329) , SCN5A(6331) , SCN7A(6332) , SCN8A(6334) , SCN9A(6335)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
診断上の意義
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
R8404-VAR:
R8404-IP:
R8404-10MG:
R8404-50MG:
R8404-BULK:
試験成績書(COA)