Merck
T2100000
3,5,5,-トリメチルオキサゾリジン-2,4-ジオン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
トリメタジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H9NO3
CAS番号:
分子量:
143.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
trimethadione
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN1C(=O)OC(C)(C)C1=O
InChI
1S/C6H9NO3/c1-6(2)4(8)7(3)5(9)10-6/h1-3H3
InChI Key
IRYJRGCIQBGHIV-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Trimethadione EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
[Fetal trimethadione syndrome].
T Nagai
Ryoikibetsu shokogun shirizu, (33)(33), 704-704 (2001-07-21)
E Tanaka et al.
Comparative biochemistry and physiology. C, Comparative pharmacology and toxicology, 104(2), 205-207 (1993-02-01)
1. Trimethadione (TMO) has the properties required of probe drugs for the evaluation of hepatic oxidizing capacity in vivo. 2. TMO is demethylated to dimethadione (DMO), its only metabolite, in the liver after oral administration. 3. In rats with various
[Fetal trimethadione effects].
Y Nakane
Ryoikibetsu shokogun shirizu, (30 Pt 5)(30 Pt 5), 94-95 (2000-11-01)
E Tanaka et al.
Comparative biochemistry and physiology. Part C, Pharmacology, toxicology & endocrinology, 115(3), 211-216 (1996-11-01)
Trimethadione (TMO) has the properties required of probe drugs for the evaluation of hepatic drug-oxidizing capacity in humans in vivo. TMO is demethylated to dimethadione (DMO), its only metabolite, in the liver after oral administration. Involvement of two cytochrome P450's--CYP2C9