アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
薬剤管理
USDEA Schedule V
色
white to light brown
溶解性
DMSO: >15 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
FC1=CC=C(CNC2=CC(N)=C(NC(OCC)=O)C=C2)C=C1
InChI
1S/C16H18FN3O2/c1-2-22-16(21)20-15-8-7-13(9-14(15)18)19-10-11-3-5-12(17)6-4-11/h3-9,19H,2,10,18H2,1H3,(H,20,21)
InChI Key
PCOBBVZJEWWZFR-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... KCNQ1(3784) , KCNQ2(3785) , KCNQ3(3786) , KCNQ4(9132) , KCNQ5(56479)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
SML0325-10MG:
SML0325-SMPL:
SML0325-VAR:
SML0325-BULK:
SML0325-50MG:
試験成績書(COA)