product name
ジアゾキシド,
形状
powder
品質水準
溶解性
0.1 M NaOH: soluble
H2O: insoluble
methanol: soluble
オーガナイザー
Schering Plough
SMILES記法
CC1=Nc2ccc(Cl)cc2S(=O)(=O)N1
InChI
1S/C8H7ClN2O2S/c1-5-10-7-3-2-6(9)4-8(7)14(12,13)11-5/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI Key
GDLBFKVLRPITMI-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... KCNA1(3736) , KCNJ11(3767) , KCNJ8(3764) , KCNMA1(3778)
mouse ... Kcnj1(56379) , Kcnj11(16514)
rat ... Gria1(50592) , Kcna1(24520) , Kcnj1(24521) , Kcnj11(83535) , Kcnj8(25472)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D9035-5G:
D9035-250MG:
D9035-VAR:
D9035-BULK:
D9035-1G:
試験成績書(COA)