アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to off-white
溶解性
DMSO: >10 mg/mL
H2O: insoluble
SMILES記法
Nc1ncnc2n(cnc12)C3CCCO3
InChI
1S/C9H11N5O/c10-8-7-9(12-4-11-8)14(5-13-7)6-2-1-3-15-6/h4-6H,1-3H2,(H2,10,11,12)
InChI Key
UKHMZCMKHPHFOT-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ADCY1(107) , ADCY2(108) , ADCY3(109) , ADCY4(196883) , ADCY5(111) , ADCY6(112) , ADCY7(113) , ADCY8(114) , ADCY9(115)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S153-BULK:
S153-25MG:
S153-5MG:
S153-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.