アッセイ
≥98% (TLC)
品質水準
フォーム
powder
色
pale yellow
溶解性
ethanol: 1.2 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
H2O: insoluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1ON=C2C=Nc3ccccc3N12
InChI
1S/C9H5N3O2/c13-9-12-7-4-2-1-3-6(7)10-5-8(12)11-14-9/h1-5H
InChI Key
LZMHWZHOZLVYDL-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... NOS1(4842) , NOS2(4843) , NOS2B(201288) , NOS2C(645740) , NOS3(4846)
アプリケーション
1H-[1,2,4]オキサジアゾロ[4,3-a]キノキサリン-1-オンは、アフィ二ティ選択的/質量分析法(AS-MS)化合物結合アッセイにおいて酸化剤として使用されており、またS-ニトロソ-N-アセチル-DL-ペニシラミン(SNAP)誘発cGMP産生を阻害する可溶性グアニル酸シクラーゼ(sGC)阻害剤として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
H-[1,2,4]オキサジアゾロ [4,3-a]キノキサリン-1-オン(ODQ)は、一酸化窒素感受性グアニリルシクラーゼの作用を非競合的に阻害し、補欠分子ヘム基の不可逆的と推定される酸化を引き起こします。 ODQは、一酸化窒素(NO)シグナル伝達における環状グアノシン一リン酸(cGMP)経路の役割を調べるために使用されてきました。
NO感受性グアニリルシクラ-ゼの選択的インヒビタ-です。
注意
吸湿性です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
O3636-VAR:
O3636-25MG-PW:
O3636-5MG:
O3636-BULK:
O3636-5MG-PW:
O3636-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Planta medica, 85(13), 1080-1087 (2019-07-26)
Although Acanthopanax senticosus root extract (ASRE), a functional food used in Japan, improves peripheral blood circulation and exerts vasorelaxant effects in rats under healthy conditions, the underlying mechanisms currently remain unclear. Therefore, we investigated the mechanisms responsible for ASRE-induced relaxation
Potent and selective inhibition of nitric oxide-sensitive guanylyl cyclase by 1H-[1,2,4]oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-one.
Molecular Pharmacology, 48(2), 184-188 (1995)
The role of nitric oxide during embryonic epidermis development of Xenopus laevis
Biology Open, 6(6), 862-871 (2017)
A Novel Selective Soluble Guanylate Cyclase Activator, MGV354, Lowers Intraocular Pressure in Preclinical Models, Following Topical Ocular Dosing
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 59(5), 1704-1716 (2018)
Characterization of 1H-[1,2,4]oxadiazolo[4,3-a]quinoxalin-1-one as a heme-site inhibitor of nitric oxide-sensitive guanylyl cyclase.
Molecular Pharmacology, 50(1), 1-5 (1996)