Merck
N5501
Sigma-Aldrich
Nω-ニトロ-L-アルギニン
≥98% (TLC)
別名:
L-NNA, N5-(ニトロアミジノ)-L-2,5-ジアミノペンタン酸, NG-NO2-L-Arg
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H13N5O4
CAS番号:
分子量:
219.20
Beilstein:
1728914
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder
mp
257 °C
溶解性
1 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
SMILES記法
N[C@@H](CCCNC(=N)N[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H13N5O4/c7-4(5(12)13)2-1-3-9-6(8)10-11(14)15/h4H,1-3,7H2,(H,12,13)(H3,8,9,10)/t4-/m0/s1
InChI Key
MRAUNPAHJZDYCK-BYPYZUCNSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Nω-ニトロ-L-アルギニンは以下に使用されています。
  • チトクロームC還元アッセイで一酸化窒素(NO)誘導体の放出を測定するための一酸化窒素シンターゼ(NOS)阻害剤として。
  • 収縮研究のために繊維束を前処理するため。
  • Taxus yunnanensis細胞におけるNOの生成を特徴付けるNOS阻害剤として。
  • 浮袋作製をプレインキュベートするための、ニューロンNOシンターゼ(nNOS)の不可逆的阻害剤として。
生物化学的/生理学的作用
Nω-ニトロ-L-アルギニン/L-NNAは、高炭酸ガス症により発生する皮質充血および脳cGMPのレベルを低下させるのに役立ちます。
恒常型NO合成酵素 (nNOS) の不可逆的インヒビタ-であり、誘導型NO合成酵素 (iNOS) の可逆的インヒビタ-です。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のNitric Oxide Synthases(一酸化窒素シンターゼ)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N5501-25G:
N5501-VAR:
N5501-1G:
N5501-5G:
N5501-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cyclic GMP is a second messenger by which nitric oxide inhibits diaphragm contraction
Abraham R Z, et al.
Comparative Biochemistry and Physiology. Part A, Molecular & Integrative Physiology, 119(1), 177-183 (1998)
Nitric oxide modulates excitation-contraction coupling in the diaphragm
Reid M B, et al.
Comparative Biochemistry and Physiology. Part A, Molecular & Integrative Physiology, 119(1), 211-218 (1998)
L-NNA decreases cortical hyperemia and brain cGMP levels following CO2 inhalation in Sprague-Dawley rats
Irikura K, et al.
The American Journal of Physiology, 267(2), H837-H843 (1994)
Helena Janols et al.
Journal of leukocyte biology, 96(5), 685-693 (2014-06-15)
The causative microorganisms dictate the type of MDSC generated in sepsis patients, and a large proportion of PMN-MDSCs in gram-positive sepsis includes immunosuppressive myeloid blasts. MDSCs constitute a heterogeneous population of immature myeloid cells that potently suppress immune responses. They
K D Keef et al.
The Journal of physiology, 591(6), 1489-1506 (2013-01-23)
There is evidence that vasoactive intestinal polypeptide (VIP) participates in inhibitory neuromuscular transmission (NMT) in the internal anal sphincter (IAS). However, specific details concerning VIP-ergic NMT are limited, largely because of difficulties in selectively blocking other inhibitory neural pathways. The