アッセイ
>98%
フォーム
solid
保管条件
desiccated
オーガナイザー
GlaxoSmithKline
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl[H].Cl[H].CC(=N)NCc1cccc(CN)c1
InChI
1S/C10H15N3.2ClH/c1-8(12)13-7-10-4-2-3-9(5-10)6-11;;/h2-5H,6-7,11H2,1H3,(H2,12,13);2*1H
InChI Key
WDJHSQZCZGPGAA-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... NOS1(4842) , NOS2(4843) , NOS3(4846)
アプリケーション
以下の用途に、1400Wジヒドロクロリドが使用されました:
- ラットの腸管虚血/再潅流(I/R)傷害モデルに及ぼす効果を分析するための誘導性一酸化窒素の強力な阻害剤として
- 誘導性一酸化窒素シンターゼ(iNOS)選択的阻害剤として、PM10誘発性の内皮細胞機能不全の機序を解明するために
- ラットの腎虚血/再灌流障害に及ぼすその有効性を研究するために
- 低圧性低酸素症の再酸素負荷後の空間記憶障害に対抗する能力を調べるためのiNOS阻害剤として
生物化学的/生理学的作用
強力かつ選択的な誘導型一酸化窒素シンタ-ゼ(iNOS)インヒビタ-です。
特徴および利点
この化合物はGlaxoSmithKlineが開発しました。他の医薬品開発化合物と認可された医薬品/医薬品候補のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください。
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のNitric Oxide Synthases(一酸化窒素シンターゼ)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
W4262-IP:
W4262-10MG:
W4262-BULK:
W4262-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cancer research, 57(15), 3300-3304 (1997-08-01)
We have investigated the effect of N-(3-(aminomethyl)benzyl)acetamidine (1400W), a novel and highly selective inhibitor for inducible NOS (iNOS), on in vivo growth of solid tumors expressing iNOS. For the EMT6 murine mammary adenocarcinoma, in which iNOS is expressed in the
Melatonin and 1400 W ameliorate both intestinal and remote organ injury following mesenteric ischemia/reperfusion
The Journal of Surgical Research, 157(1), e97-e105 (2009)
Comparison of the efficacy of melatonin and 1400W on renal ischemia/reperfusion injury: a role for inhibiting iNOS
Renal Failure, 31(8), 704-710 (2009)
Nature communications, 12(1), 6237-6237 (2021-10-31)
Recent findings in human samples and animal models support the involvement of inflammation in the development of Parkinson's disease. Nevertheless, it is currently unknown whether microglial activation constitutes a primary event in neurodegeneration. We generated a new mouse model by
International journal of biological sciences, 16(9), 1563-1574 (2020-04-01)
The production of nitric oxide (NO) is a key feature of immunosuppressive myeloid cells, which impair T cell activation and proliferation via reversibly blocking interleukin-2 receptor signaling. NO is mainly produced from L-arginine by inducible NO synthase (iNOS). Moreover, L-arginine
資料
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research