アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
powder
色
white to light brown
mp
210.5-211.4 °C
溶解性
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
オーガナイザー
Bayer
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1nc(ncc1C2CC2)-c3nn(Cc4ccccc4F)c5ncccc35
InChI
1S/C20H17FN6/c21-16-6-2-1-4-13(16)11-27-20-14(5-3-9-23-20)17(26-27)19-24-10-15(12-7-8-12)18(22)25-19/h1-6,9-10,12H,7-8,11H2,(H2,22,24,25)
InChI Key
ATOAHNRJAXSBOR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
B8810-5MG:
B8810-25MG:
B8810-VAR:
B8810-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research