SML2281
BAY 60-2770
≥98% (HPLC)
別名:
4-[((4-Carboxy-butyl)-{2-[5-fluoro-2-(4′-trifluoromethyl-biphenyl-4-ylmethoxy)-phenyl]-ethyl}-amino)-methyl]-benzoic acid, 4-[[(4-Carboxybutyl)[2-[5-fluoro-2-[[4′-(trifluoromethyl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methoxy]phenyl]ethyl]amino]methyl]benzoic acid
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC1=CC=C(OCC2=CC=C(C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3)C=C2)C(CCN(CC4=CC=C(C(O)=O)C=C4)CCCCC(O)=O)=C1
InChI
1S/C35H33F4NO5/c36-31-16-17-32(45-23-25-6-8-26(9-7-25)27-12-14-30(15-13-27)35(37,38)39)29(21-31)18-20-40(19-2-1-3-33(41)42)22-24-4-10-28(11-5-24)34(43)44/h4-17,21H,1-3,18-20,22-23H2,(H,41,42)(H,43,44)
InChI Key
CRQMDXFUKDWARU-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2281-25MG:
SML2281-BULK:
SML2281-5MG:
SML2281-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)