アッセイ
≥97% (HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]/D -28.0±1.0
mp
181-184 °C (lit.)
溶解性
water: 100 mg/mL, clear, colorless
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3CC[C@@H](CO)O3
InChI
1S/C10H13N5O2/c11-9-8-10(13-4-12-9)15(5-14-8)7-2-1-6(3-16)17-7/h4-7,16H,1-3H2,(H2,11,12,13)/t6-,7+/m0/s1
InChI Key
WVXRAFOPTSTNLL-NKWVEPMBSA-N
遺伝子情報
human ... DCK(1633)
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D1285-100MG:
D1285-5MG:
D1285-VAR:
D1285-1MG:
D1285-BULK:
D1285-25MG:
試験成績書(COA)