product name
NKH 477, ≥98% (HPLC), powder
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
保管条件
desiccated
色
white to beige
溶解性
H2O: 3 mg/mL, clear to slightly hazy (warmed)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CN(C)CCC(=O)O[C@@H]1[C@H](OC(C)=O)[C@@]2(C)O[C@](C)(CC(=O)[C@]2(O)[C@@]3(C)[C@@H](O)CCC(C)(C)[C@H]13)C=C
InChI
1S/C27H43NO8.ClH/c1-10-24(5)15-18(31)27(33)25(6)17(30)11-13-23(3,4)21(25)20(35-19(32)12-14-28(8)9)22(34-16(2)29)26(27,7)36-24;/h10,17,20-22,30,33H,1,11-15H2,2-9H3;1H/t17-,20-,21-,22-,24-,25-,26+,27-;/m0./s1
InChI Key
VIRRLEDAYYYTOD-YHEOSNBFSA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
調製ノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
N3290-VAR:
N3290-5MG:
N3290-BULK:
N3290-25MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.