Merck
L-031
Supelco
レベチラセタム-D6 溶液
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
別名:
レベチラセタム-D6 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8D6H8N2O2
分子量:
176.25
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(N1CCCC1=O)C(N)=O
InChI
1S/C8H14N2O2/c1-2-6(8(9)12)10-5-3-4-7(10)11/h6H,2-5H2,1H3,(H2,9,12)/i1D3,2D2
InChI Key
HPHUVLMMVZITSG-ZBJDZAJPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
法医学分析、臨床毒性学、疼痛薬処方モニタリング、又は尿中薬物検査における、レベチラセタムGC/MS若しくはLC/MS測定又は同位体希釈法に適した内部標準物質。商品名ケプラで販売されているレベチラセタムは®、主に発作の治療に使用される抗てんかん薬であり、神経障害性疼痛の治療に使用されることもあります。
アプリケーション
  • 医薬品参照標準: レベチラセタム-D₆ は、バイオ分析法の開発と検証における医薬品参照標準として利用されています。Nikolaou et al. による研究では、この安定標識化合物をガスクロマトグラフィーと質量分析で使用して、ヒト血漿中のラコサミドを定量化し、治療薬モニタリングにおけるその重要な役割を実証しました(Nikolaou et al., 2015)。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Keppra is a registered trademark of UCB Pharma, S.A.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L-031-1ML:4548173341347
L-031-CC:
試験成績書(COA)