Merck
P-019
Supelco
フェノバルビタール-D5 (員環) 溶液
(deuterium label on ring), 1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12D5H7N2O3
CAS番号:
分子量:
237.27
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C2(CC)C(=O)NC(=O)NC2=O
InChI
1S/C12H12N2O3/c1-2-12(8-6-4-3-5-7-8)9(15)13-11(17)14-10(12)16/h3-7H,2H2,1H3,(H2,13,14,15,16,17)/i3D,4D,5D,6D,7D
InChI Key
DDBREPKUVSBGFI-DKFMXDSJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
臨床毒性学、尿薬物テスト、または法医学分析のためのGC/MSまたはLC/MSでの使用において、フェノバルビタールレベルの定量に好適な内部標準。フェノバルビタールは、欠神発作を除くてんかん発作の全タイプを治療するのに使用されるバルビツール酸系化合物です。フェノバルビタールは、最も古く、最も幅広く用いられている抗痙攣薬です。
アプリケーション
  • DART-orbitrap-HRMS と組み合わせた液液抽出によるヒト全血中のフェノバルビタールおよびバルビタールの迅速な定量: この研究では、法医学毒物学および薬物代謝研究に不可欠な血液サンプル中のバルビツール酸塩の迅速な定量化のための内部標準としてフェノバルビタール-D5 を使用する方法を紹介します。このアプローチは質量分析の精度を高めるため、薬物動態分析で高解像度質量分析を使用する研究者にとって不可欠です(Ke et al., 2023)。
  • 脱離エレクトロスプレーイオン化質量分析による質量分析イメージングにおける内部標準適用戦略: この研究では、質量分析イメージング、特に脱離エレクトロスプレーイオン化質量分析(DESI-MS)における内部標準としてのフェノバルビタール-D5 の戦略的使用について概説します。これは、生化学および薬理学研究にとって極めて重要な空間分解質量分析の精度を高める上での化合物′の有用性を強調しています(Perez, Ifa, 2021)。
  • 検証済みの UHPLC-HRMS 法を使用した毛髪サンプル中のバルビツール酸塩の測定:薬物による性的暴行の調査への応用: この出版物は、毛髪サンプル中のバルビツール酸塩を分析するための、超高速液体クロマトグラフィーと高解像度質量分析(UHPLC-HRMS)を組み合わせたフェノバルビタール-D5 の応用に焦点を当てています。この方法は、薬物代謝に関する重要な洞察を提供し、薬物による犯罪の調査を容易にし、法医学における信頼できる分析参照標準として機能します(Wen et al., 2022)。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P-019-CC:
P-019-1ML:4548173315317
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3