特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
濃度
1.0 mg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1ccc2N(CC3CC3)C(=O)CN=C(c4ccccc4)c2c1
InChI
1S/C19H17ClN2O/c20-15-8-9-17-16(10-15)19(14-4-2-1-3-5-14)21-11-18(23)22(17)12-13-6-7-13/h1-5,8-10,13H,6-7,11-12H2
InChI Key
MWQCHHACWWAQLJ-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879)
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P-906-CC:
P-906-1ML:4548173318103
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)