Merck
C-156
Supelco
Clorazepate dipotassium solution
1.0 mg/mL in methanol (as clorazepate), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H11ClK2N2O4
CAS番号:
分子量:
408.92
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
濃度
1.0 mg/mL in methanol (as clorazepate)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(O[K])C1N=C(C2=CC=CC=C2)C3=C(C=CC(Cl)=C3)NC1(O)O[K]
InChI
1S/C16H12ClN2O4.2K/c17-10-6-7-12-11(8-10)13(9-4-2-1-3-5-9)18-14(15(20)21)16(22,23)19-12;;/h1-8,14,19,22H,(H,20,21);;/q-1;2*+1/p-1
InChI Key
UDKOZNXRMDPDLY-UHFFFAOYSA-M
詳細
A certified analytical reference solution suitable for use in benzodiazepine testing methods by GC/MS or LC/MS for applications in clinical toxicology, urine drug testing or forensic analysis. Clorazepate dipotassium is a long-acting benzodiazepine with anxiolytic, anticonvulsant, sedative and hypnotic properties. Clorazepate dipotassium, marketed under the brand name Tranxene®, is a prodrug for nordiazepam, which is produced as an active metabolite.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C-156-1ML:4548174002360
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)