Merck
AXYRESV25S
リザーバー
capacity 25 mL, sterile
別名:
Liquid Reservoir, Reservoir Container, Storage Reservoir
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121522
NACRES:
NB.13
無菌性
sterile
メーカー/製品名
Axygen Inc
Corning
キャパシティ
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Axygen® reagent reservoirs are optimized for use with multichannel pipettors.
  • The pour-off spouts on each corner and the sharp "V" bottom design facilitate maximum sample retrieval.
法的情報
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)