Merck
AXYRESMW12HP
リザーバー
12 channel, high profile multiwells, size 7 mL, 25 ea of
別名:
storage reservoir
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121522
NACRES:
NB.22
メーカー/製品名
Axygen Inc RES-MW12-HP
Corning
包装
25 ea of
サイズ
7 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Axygen® reagent reservoir is a multiple-well, high-profile reservoir manufactured using chemically resistant polypropylene.
  • Ideal for both manual and automated applications.
  • Designed with standard ANSI/SLAS footprint dimensions for microplates.
  • Features 12-Channel trough - extended length of the bottom surface.
  • Designed for 12-channel applications.
法的情報
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)