Merck
PHR8818
Supelco
Zolpidem tartrate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
別名:
Ambien, Intermezzo, Stilnox
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C38H42N6O2 · C4H6O6
CAS番号:
分子量:
764.87
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1724907
APIファミリー
zolpidem
包装
pkg of 500MG
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
[n]21c(nc(c2CC(=O)N(C)C)c3ccc(cc3)C)ccc(c1)C.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C19H21N3O.C4H6O6/c1-13-5-8-15(9-6-13)19-16(11-18(23)21(3)4)22-12-14(2)7-10-17(22)20-19;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h5-10,12H,11H2,1-4H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;1-,2-/m.1/s1
InChI Key
NYVVVBWEVRSKIU-LREBCSMRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
その他情報
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR8818-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)