安全性情報
G6918
Supelco
グルコース標準液
1 mg/mL
別名:
グルコース基準標準溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.25
由来生物
maize
品質水準
詳細
Contains 0.1% (w/v) benzoic acid
形状
liquid
濃度
1 mg/mL
アプリケーション
clinical testing
detection
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
アプリケーション
マウスの筋肉および肝臓tiβuesにおけるグリコーゲンの量は、グリコーゲンレベル測定でグルコース標準溶液を使用する酵素比色グルコース aβayキットによりグリコーゲン由来グルコースのレベルを分析することで間接的に測定されました。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
G6918-100ML:
G6918-BULK:
G6918PROC:
G6918-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Jenny Fäldt et al.
Endocrinology, 145(6), 2680-2686 (2004-02-28)
IL-6 is produced and released in large amounts from skeletal muscle during prolonged exercise in both mice and humans, but there are few data indicating the biological significance of this. IL-6 exerts metabolic effects such as stimulating energy expenditure and
Jan Hubert et al.
Microbial ecology, 77(4), 1048-1066 (2018-11-23)
Interactions with microorganisms might enable house dust mites (HDMs) to derive nutrients from difficult-to-digest structural proteins and to flourish in human houses. We tested this hypothesis by investigating the effects of changes in the mite culture growth and population of