Merck
L5783
Sigma-Aldrich
リドカイン N-エチルブロミド
analytical standard, for drug analysis
別名:
N-(2,6-ジメチルフェニルカルバモイルメチル)トリエチルアンモニウムブロミド, QX-314
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H27BrN2O
CAS番号:
分子量:
343.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
フォーマット
neat
SMILES記法
[Br-].CC[N+](CC)(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C16H26N2O.BrH/c1-6-18(7-2,8-3)12-15(19)17-16-13(4)10-9-11-14(16)5;/h9-11H,6-8,12H2,1-5H3;1H
InChI Key
DLHMKHREUTXMCH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
リドカイン N-エチルブロミドは in vitro での比色分析を用いて乳がん細胞へのリドカイン N エチルブロミドの脱メチル化効果の研究に標準品として用いられています。
適用機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはテクニカルサービスにお問い合わせください。
生物化学的/生理学的作用
リドカインの四級誘導体の一つは膜透過性がありません。急速な Na+ 依存性作用性および電位依存性、非不活性 Na+ 伝導性、いずれをもブロックします。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
L5783-250MG-PW:
L5783-250MG:
L5783-BULK:
L5783-50MG-PW:
L5783-50MG:
L5783-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lidocaine and ropivacaine, but not bupivacaine, demethylate deoxyribonucleic acid in breast cancer cells in vitro
Lirk.P, et al.
British Journal of Anaesthesia, 113 (2014)
Kimbria J Blake et al.
Nature communications, 9(1), 37-37 (2018-01-04)
The hallmark of many bacterial infections is pain. The underlying mechanisms of pain during live pathogen invasion are not well understood. Here, we elucidate key molecular mechanisms of pain produced during live methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) infection. We show that
Ricardo E Rivera-Acevedo et al.
Anesthesiology, 114(6), 1425-1434 (2011-04-20)
Transient receptor potential vanilloid subfamily member 1 (TRPV1) channels are important integrators of noxious stimuli with pronounced expression in nociceptive neurons. The experimental local anesthetic, QX-314, a quaternary (i.e., permanently charged) lidocaine derivative, recently has been shown to interact with
D P Roberson et al.
British journal of pharmacology, 164(1), 48-58 (2011-04-05)
We have developed a strategy to target the permanently charged lidocaine derivative lidocaine N-ethyl bromide (QX-314) selectively into nociceptive sensory neurons through the large-pore transient receptor potential cation channel subfamily V (TRPV1) noxious heat detector channel. This involves co-administration of
Hossain Md Zakir et al.
PloS one, 7(9), e44023-e44023 (2012-09-11)
Increased expression of the transient receptor potential vanilloid 1 (TRPV1) channels, following nerve injury, may facilitate the entry of QX-314 into nociceptive neurons in order to achieve effective and selective pain relief. In this study we hypothesized that the level