Merck
L5647
Sigma-Aldrich
リドカイン 塩酸塩 一水和物
≥99% (HPLC), solid, Na⁺ channel blocker
別名:
2-ジエチルアミノ-N-(2,6-ジメチルフェニル)アセトアミド 塩酸塩 一水和物, キシロカイン 塩酸塩 一水和物, リグノカイン 塩酸塩 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H22N2O · HCl · H2O
CAS番号:
分子量:
288.81
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
リドカイン 塩酸塩 一水和物, solid
形状
solid
品質水準
white
溶解性
H2O: soluble
SMILES記法
Cl[H].[H]O[H].CCN(CC)CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
InChI
1S/C14H22N2O.ClH.H2O/c1-5-16(6-2)10-13(17)15-14-11(3)8-7-9-12(14)4;;/h7-9H,5-6,10H2,1-4H3,(H,15,17);1H;1H2
InChI Key
YECIFGHRMFEPJK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩酸リドカイン一水和物は、局所塗布および口腔粘膜生検で局所麻酔薬として一般的に使用されています。この麻酔半減期は短いです。
アプリケーション
塩酸リドカイン一水和物は、以下の用途に使用されています:
  • 超高速液体クロマトグラフィー(UPLC)の薬物放出プロファイルにより評価されるin vitroでの制御送達用の薬物複合体の調製に、およびフーリエ変換赤外分光法(FT-IR)の標準品として
  • 射出成形重合体装置におけるナトリウム電圧(Nav1.7)チャネルの用量依存的な応答を記録するために
  • 脳組織サンプル中のグリア細胞の阻害に。
生物化学的/生理学的作用
Na+チャネルブロッカ-です。クラスIB抗不整脈薬であり、非経口投与後すみやかに吸収されます。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
L5647-VAR:
L5647-100G:
L5647-15G:
L5647-250G:
L5647-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Dennis R Sparta et al.
Nature protocols, 7(1), 12-23 (2011-12-14)
In vivo optogenetic strategies have redefined our ability to assay how neural circuits govern behavior. Although acutely implanted optical fibers have previously been used in such studies, long-term control over neuronal activity has been largely unachievable. Here we describe a
Kristine von Krogh et al.
Biology, 10(11) (2021-11-28)
Zebrafish are often euthanized by overdose of anaesthesia. However, fish may have aversion towards some anaesthetics, and protocol efficacy varies between species. Using wild type adult Danio rerio, we assessed time to loss of opercular beat, righting, and startle reflexes
Päivi Ylä-Anttila et al.
Methods in enzymology, 452, 143-164 (2009-02-10)
Electron microscopy remains one of the most accurate methods for the detection of autophagy and quantification of autophagic accumulation. Compared to fluorescence microscopy, the resolution of transmission electron microscopy is superior. In this chapter we describe the fine structure of
Ion channel recordings on an injection-molded polymer chip
Tanzi S, et al.
Lab on a chip, 13(24), 4784-4793 (2013)
Julie I R Labau et al.
Frontiers in pharmacology, 12, 791740-791740 (2022-01-08)
Lacosamide, developed as an anti-epileptic drug, has been used for the treatment of pain. Unlike typical anticonvulsants and local anesthetics which enhance fast-inactivation and bind within the pore of sodium channels, lacosamide enhances slow-inactivation of these channels, suggesting different binding